Principaux documents
54114
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)stannane
~90%
Synonyme(s) :
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)allyltin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H17F39Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1201.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
~90%
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,127