540986
1-Ethyl-2-nitrobenzene
96%
Synonyme(s) :
2-Nitroethylbenzene
About This Item
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
172-174 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
-13--10 °C (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
PXWYZLWEKCMTEZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup