Principaux documents
540404
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(dimethylsilyl)ferrocene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22FeSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Indice de réfraction
n20/D 1.564 (lit.)
pb
294-295 °C (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].[H][Si](C)(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.[H][Si](C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H11Si.Fe/c2*1-8(2)7-5-3-4-6-7;/h2*3-6,8H,1-2H3;
Clé InChI
WAYRNCUBSTTWOE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalytic co-initiator in free radical photopolymerization and free radical promoted cationic polymerization reactions
Reactant for:
  • Hydrosilylataion and hydroboration reactions
  • Platinum/nickel catalyzed selective hydrosilylation of alkynes and alkenes
  • Iron-catalyzed dehydrogenative coupling reactions
  • Hydrosilylation and double silylation of carbonyl compounds
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1