Principaux documents
540196
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-2,4,6-trimethylcyclotrisiloxane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H24O3Si3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
192-193 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si]1(C)O[Si](C)(CC)O[Si](C)(CC)O1
InChI
1S/C9H24O3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-9H2,1-6H3
Clé InChI
DGLJYEKNUTVPAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter