Principaux documents
539910
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-3-amino-1,2-propanediol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2O2CNHCH2CH(OH)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
74-78 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OCC(O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO4/c13-7-10(14)6-12-11(15)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,13-14H,6-8H2,(H,12,15)
Clé InChI
DAMJAHUBTRVKPI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable