Key Documents
538760
Sigma-Aldrich
2′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
219-220 °C (lit.)
Densité
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-5-3-4-6-8(7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
PUSBIOFSWWHNDD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves