Principaux documents
538752
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl ether
96%
About This Item
Formule linéaire :
(FC6H4)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
pb
250 °C (lit.)
Densité
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clé InChI
UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves