538655
1-Fluorodecane
98%
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
185-187 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCF
InChI
1S/C10H21F/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Clé InChI
LHLRHWJTTUCDQA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup