Principaux documents
537225
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutyryl chloride
96%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(C6H5Cl)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Densité
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(C(Cl)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H12Cl2O/c1-7(2)10(11(13)14)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Clé InChI
BWPYAVCZZUTOBY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable