Principaux documents
537209
Sigma-Aldrich
2-Chlorocinnamoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=CHCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
Chaîne SMILES 
ClC(=O)\C=C\c1ccccc1Cl
InChI
1S/C9H6Cl2O/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H/b6-5+
Clé InChI
ZAUFNZFFWDQKPL-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges