Documents
536377
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Diethylamino)acetanilide
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NC6H4NHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
81-84 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)c1cccc(NC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-14(5-2)12-8-6-7-11(9-12)13-10(3)15/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
FPUKYOSOAAPHTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable