Principaux documents
536318
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
177-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(Cl)c1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
FCSSYEWURMTUSM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable