Principaux documents
536059
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenyl-2-methylthiazole
5 G
881,00 €
881,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
881,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
881,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
44-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
Cc1nc(-c2ccccc2)c(s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H13NS/c1-12-17-15(13-8-4-2-5-9-13)16(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
Clé InChI
ZFYWCVZNRMSXBT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable