Principaux documents
535109
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hydroxymethyl pyridine
97%
Synonyme(s) :
(2-Methyl-pyridin-3-yl)-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
262 °C (lit.)
Densité
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ncccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
Clé InChI
PRMLMDSFLIHHSO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter