Principaux documents
534773
Sigma-Aldrich
Hexafluoroacetone deuterate
≥99.5 atom % D
Synonyme(s) :
Hexafluoro-2-propanone deuterate
About This Item
Formule linéaire :
CF3COCF3 · 1.6D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
≥99.5 atom % D
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pb
104-108 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]O[2H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2/i/hD2
Clé InChI
HEBNOKIGWWEWCN-ZSJDYOACSA-N
Description générale
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Application
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) may be used as NMR solvent to record 13C-NMR spectra of aliphatic polyamides.[1]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Characterization of Functional Aliphatic Oligoamides Using N-Trifluoroacetylation-I. NMR Analysis.
Girardon V, et al.
Eur. Polymer J., 34, 363-380 (1998)