Principaux documents
534552
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-hexanol
97%
Synonyme(s) :
D-Norleucinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −14°, c = 1 in chloroform
pb
216-218 °C (lit.)
Pf
40-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
DPEOTCPCYHSVTC-ZCFIWIBFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
211.0 °F
Point d'éclair (°C)
99.44 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Quinquevalent phosphorus acids
Allen DW and Tebby JC
Organophosphorus Chemistry (2000)
5-endo-trig Cyclisations in heterocycle synthesis: enantiospecific synthesis of (+)-monomorine I
Berry M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 22, 2141-2142 (1997)