Principaux documents
533912
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D >1.3930 (lit.)
pb
306-307 °C (lit.)
Densité
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
IHKAGFVCXPFGRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food