Principaux documents
533890
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-octanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C(CH3)(OH)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
pb
127 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC(C)(O)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-4-6-7-8-9(3,10)5-2/h10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter