Principaux documents
533467
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4OS4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1SC2=C(SCCS2)S1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable