533106
(S)-(+)-Z-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
97%
About This Item
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
Pf
75-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clé InChI
ULKOBRDRCYROKY-JTQLQIEISA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable