Documents
532401
Sigma-Aldrich
Formylpolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
Polystyrene-CHO resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
0.7-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.[H]C(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H6O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-6H
Clé InChI
IJHFOAFDGDPECF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable