532347
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-chiro-inositol
98%
Synonyme(s) :
1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-3-methyl-1D-chiro-inositol
About This Item
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −42.5°, c = 2 in chloroform
Pf
105-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CO[C@H]1[C@H](O)[C@H]2OC(C)(C)O[C@H]2[C@@H]3OC(C)(C)O[C@H]13
InChI
1S/C13H22O6/c1-12(2)16-8-6(14)7(15-5)9-11(10(8)18-12)19-13(3,4)17-9/h6-11,14H,1-5H3/t6-,7-,8+,9+,10+,11+/m0/s1
Clé InChI
IPNUFAHKROGNMZ-HGQQYVGVSA-N