Principaux documents
531871
Sigma-Aldrich
[(R,R)-(−)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)-(R)-1,1′-bi-2-naphtholate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H36O2Zr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
639.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −745°, c = 1 in chloroform
Pf
275 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14.O5[Zr]Oc6ccc7ccccc7c6-c8c5ccc9ccccc89
InChI
1S/C20H14O2.C20H24.Zr/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22;1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;/h1-12,21-22H;9-12H,1-8,13-14H2;/q;;+2/p-2
Clé InChI
RENWIQQXMVJPLQ-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable