Documents
531650
Sigma-Aldrich
5-Nitrofurfurylnitrate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
36-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O6/c8-6(9)5-2-1-4(13-5)3-12-7(10)11/h1-2H,3H2
Clé InChI
IZUDEUAXDJRXOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
F Masek et al.
Mutation research, 281(1), 63-66 (1992-01-01)
Inducible stable DNA replication (iSDR) provoked by a damaging treatment with MMS, MNU, MNNG, NFAA, NFN, 4NQO, NAL or MMC, was followed in both repair-competent E. coli PQ35 and its uvrA derivative E. coli PQ37. In contrast to SOS-inducible mutagenesis