Principaux documents
531553
Sigma-Aldrich
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
HO2CC6H4(CH2)2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
289-293 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
QSPCOYVUYYFWAU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, also known as 4-(2-carboxyethyl)benzoic acid, is an organic building block that can be used in chemical synthesis. Its density at 40.14°C is 1.1403g/ml.[1]
Application
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid may be used as a bridging ligand in the preparation of nickel(II) complexes, [Ni(4,4?-bpy)(H2O)4]n·n(cpp)·0.5nH2O and [Ni(cpp)(4,4?-bpy)(H2O)2]n [4, 4?-bpy = 4, 4?-bipyridine, H2cpp = 3-(4-carboxyphenyl)propionic acid].[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Impact of Reaction Conditions on the Structures of Nickel (II) Complexes Based on 3?(4?Carboxyphenyl) propionic Acid.
Sun CY, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(1), 129-133 (2013)
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 308-308 (2014)