Principaux documents
531529
Sigma-Aldrich
(R)-5-Acetoxy-1-chlorohexane
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH(CH3)[(CH2)4Cl]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4365 (lit.)
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](CCCCCl)OC(C)=O
InChI
1S/C8H15ClO2/c1-7(11-8(2)10)5-3-4-6-9/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
CCAJQWQPQNZYTE-SSDOTTSWSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.6 °C - closed cup