531464
2-Iodophenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Iodobenzyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.618 (lit.)
Point d'ébullition
113-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Ic1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
FPSGTRJUQLYLHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2?-aminobiphen-2-ylacetonitrile
- ethyl (2-iodophenyl)iminoacetate hydrochloride
- 3,4-disubstituted 2-naphthalenamines
It may also be used in the preparation of the following nitriles:
- 2-(2-iodophenyl)-2-methylpropanenitrile
- 1-(2-iodophenyl)cyclopentanecarbonitrile
- 5-bromo-2-(2-iodophenyl)pentanenitrile
- 2-(2-iodophenyl)-2-propylpentanenitrile
- 1-(2-iodophenyl)cyclohexanecarbonitrile
- 1-(2-Iodophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup