Documents
530387
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H2(Cl)(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
158-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Cl)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O3/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)9(11)12/h1-2,10H,8H2
Clé InChI
MHAFRUMLQZZSIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable