Documents
529990
Sigma-Aldrich
4-Bromomethyl benzoyl bromide
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2C6H4C(O)Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Point d'ébullition
100-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
57-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc(cc1)C(Br)=O
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4-Bromomethyl benzoyl bromide is a para-substituted benzoyl bromide.
Application
4-Bromomethyl benzoyl bromide may be used in the preparation of 4-(bromomethyl)-N-[(S)-3-ethyl-3-hydroxy-1-phenylpentan-2-yl]benzamide and α-methoxy-ω-4-(bromomethyl) benzoic acid ester-poly(ethylene glycol) 2000.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Enantioselective addition of phenylacetylene to aldehydes catalyzed by silica-immobilized titanium (IV) complex of ?-hydroxyamide.
Huang LN, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 275(1), 9-13 (2007)
Systematic MALDI-TOF CID investigation on different substituted mPEG 2000.
Knop K, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 211(6), 677-684 (2010)