Principaux documents
529923
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
1.45 M in butyl diglyme
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.87
Beilstein:
3587228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.45 M in butyl diglyme
Densité
0.945 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are