Key Documents
529397
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl proline, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
0.4-0.6 mmol/g N loading
Taille des particules
200-400 mesh
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable