528919
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
98%
About This Item
Pureté
98%
Pf
81-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
Clé InChI
DTPADCOGQUOGHT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable