Documents
528803
Sigma-Aldrich
Methyl 2-acetamido-5-bromobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H3(Br)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
134-137 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(Br)ccc1NC(C)=O
InChI
1S/C10H10BrNO3/c1-6(13)12-9-4-3-7(11)5-8(9)10(14)15-2/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
CPARHIBNDSEJGR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable