Principaux documents
528633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-naphthoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC10H6CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
48-51 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)16-2/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
MPLSAOVNAXJHHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup