Principaux documents
528560
Sigma-Aldrich
3,5-Diethoxybenzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
105-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
FCSNGXDTYSQXPA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable