Principaux documents
528455
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-3-ethoxycinnamate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.556 (lit.)
pb
316 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OCC)c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-7-5-6-11(10-12)8-9-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
HCKOJKUUNSOANP-CMDGGOBGSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves