Principaux documents
528285
Sigma-Aldrich
Dimethyl 4-methoxyisophthalate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
93-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(OC)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-9-5-4-7(10(12)15-2)6-8(9)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
VYLTWLWJTAJDSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable