Principaux documents
528188
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) mesylate
Synonyme(s) :
PEG-mesylate
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pf
51.8-53.3 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.COS(O)(=O)=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable