Principaux documents
528153
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylnaphthalene
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Beilstein:
1903544
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
pb
262 °C (lit.)
Pf
106-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of BP Amoco