528145
1,5-Dimethylnaphthalene
96%
About This Item
Essai
96%
pb
265-266 °C (lit.)
Pf
77-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H12/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable