Documents
527831
Sigma-Aldrich
4-Methoxyisophthalonitrile
97%
Synonyme(s) :
(2,4-dicyanomethoxybenzene)
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
205-209 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1C#N)C#N
InChI
1S/C9H6N2O/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
FKYJRTADEPVQIT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable