Principaux documents
527610
Sigma-Aldrich
(E)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)ethene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Synonyme(s) :
1-(cis-1,2-Bis(4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl))vinylcyclohexan-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(OH)C(BO2C2(CH3)4)CH(BO2C2(CH3)4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
85-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C(/B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C3(O)CCCCC3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable