Documents
527017
Sigma-Aldrich
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium triflate
Synonyme(s) :
(4-Methylthiophenyl)methyl phenyl sulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H15F3O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
76-79 °C (lit.)
λmax
290 nm
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CSc1ccc(cc1)[S+](C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15S2.CHF3O3S/c1-15-12-8-10-14(11-9-12)16(2)13-6-4-3-5-7-13;2-1(3,4)8(5,6)7/h3-11H,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
OEMQHKIRYKSFQC-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable