Principaux documents
526894
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
F4C6HCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
pb
198-202 °C (lit.)
Densité
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-4-1-3(2-12)5(9)7(11)6(4)10/h1,12H,2H2
Clé InChI
HLUZGUMMQYQHKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter