Key Documents
526614
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(F)(CH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
30-33 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)c(C=O)c1Cl