Principaux documents
526258
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Dye content 50 %
Synonyme(s) :
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Formule linéaire :
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
786.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Composition
Dye content, 50%
λmax
534 nm
Chaîne SMILES 
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
Remplacé(e)(s) par