Principaux documents
526169
Sigma-Aldrich
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Synonyme(s) :
1,8-Dimethylcyclam
5 G
195,00 €
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
195,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H28N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
195,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Indice de réfraction
n20/D 1.4940 (lit.)
Niveau de qualité
pb
98-99 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCCNCCN(C)CCCNCC1
InChI
1S/C12H28N4/c1-15-9-3-5-14-8-12-16(2)10-4-6-13-7-11-15/h13-14H,3-12H2,1-2H3
Clé InChI
BNLDMZVBFXARKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane is a heterocyclic building block.
Application
1,8-Dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane may be used as a precursor for the synthesis of `trans′-difunctionalized derivatives.[1] It may also be used in the synthesis of 4,11-bis(N-pyren-1-yl-acetamide)-1,8-dimethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane.[2]
Reactant for:
  • Ferromagnetic coupling of copper(II) and nickel(II) complexes
  • Preparation of cyclam bridged dinuclear platinum(II) complex as an antitumor agent
  • Preparation of dimethylcyclam based fluoroionophore having Hg2+- and Cd2+-selective signaling behaviors
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
So-Youn Moon et al.
The Journal of organic chemistry, 70(6), 2394-2397 (2005-03-12)
[reaction: see text] A new fluoroionophore has been synthesized by appending two signaling pyrenylacetamide subunits on the binding motif of 1,8-dimethylcyclam. The designed compound exhibited highly selective and sensitive fluoroionophoric behavior toward Hg(2+) ions of excimer emission in aqueous dioxane
Copper (II) and Nickel (II) Complexes oftrans'-Difunctionalized Tetraaza Macrocycles.
Comparone A and Kaden TA.
Helvetica Chimica Acta, 81(10), 1765-1772 (1998)