Principaux documents
526088
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
≥98%
Synonyme(s) :
[(4-Methoxyphenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.132 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(Cc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C12H19O4P/c1-4-15-17(13,16-5-2)10-11-6-8-12(14-3)9-7-11/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
Clé InChI
NKARVHNAACNYGE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • γ -Monofluorinated goniothalamin analogs via ring-opening hydrofluorination
  • Stilbenoid derivatives with neuroprotective activity
  • Resveratrol-chroman hybrids with antioxidant activity
  • Oligostilbenoids using regioselective cyclodehydration and arylation
  • Resveratrol fatty alcohols with effects on differentiation of neural stem cells and modulation of neuroinflammation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup