525359
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
215-218 °C (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NOS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(2-4-7)12-5-14/h1-4H
Clé InChI
JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
225.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter