Principaux documents
524778
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
pb
173-176 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(o1)C#N
InChI
1S/C6H5NO/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
XGCRBVWSFYTMEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Methyl-2-furonitrile is formed on reacting α-furfuryl chloride with strong aqueous potassium cyanide.[1][2]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reactions in the β-Furan Series?Synthesis and Reactions of 3-Chloromethylfuran and Some Related Compounds.
Sherman E and Amstutz ED.
Journal of the American Chemical Society, 72(5), 2195- 2199 (1950)
The preparation of 2-Furanacetic acid.
Plucker III J and Amstutz ED.
Journal of the American Chemical Society, 62(6), 1512-1513 (1940)